Learn More
2-Metil-1,3-benzoxazol-4-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1, 3-benzoxazol-4-amine |
CAS | 342897-54-5 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Fórmula molecular | C8H8N2O |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 2-methylbenzo d oxazol-4-amine, 4-amino-2-methyl-1,3-benzoxazole, methylbenzoxazolamine, 2-methyl-4-benzoxazolamine, 2-methylbenzoxazol-4-amine, 2-methyl-4-aminobenzoxazole, 2-methylbenzoxazole-4-amine, 4-amino-2-methylbenzoxazole, 2-methylbenzoxazole-4-ylamine, 4-benzoxazolamine, 2-methyl |
Clave InChI | OEULNBJKLTXMSN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=NC2=C(C=CC=C2O1)N |
Nombre IUPAC | 2-metil-1,3-benzoxazol-4-amina |
Peso molecular (g/mol) | 148.165 |
Mostrar más |
Título del producto
2-Metil-1,3-benzoxazol-4-amina, 97 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido