Learn More
2-Metil-1-buten-3-ino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332386
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11332386 5 g 5 g
11342386 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11332386
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06111.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-80-8 | C5H6 | 66.103 g/mol
2-Methyl-1-buten-3-yne is a reagent used in analytical studies to determine the aroma compounds present in various things by using pyrolysis gas chromatography mass spectrometry techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metil-1-buten-3-ino es un reactivo que se utiliza en estudios analíticos para determinar los compuestos aromáticos presentes en distintos elementos, mediante el uso de técnicas de espectrometría de masas y pirólisis con cromatografía de gases.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con polvos metálicos pesados y con el calor. Proteger del calor y de la luz solar directa. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-80-8
Fórmula molecular C5H6
Peso molecular (g/mol) 66.103
Número MDL MFCD00008599
Clave InChI BOFLDKIFLIFLJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropenylacetylene, 2-methyl-1-buten-3-yne, valylene, 1-buten-3-yne, 2-methyl, 3-methyl-3-buten-1-yne, 2-methylbutenyne, isopropenyl acetylene, acmc-20anrd, 2-methyl-1-butenyne, 2-methyl-l-buten-3-yne
PubChem CID 62323
Nombre IUPAC 2-metilbut-1-en-3-ino
SMILES CC(=C)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-buten-3-yne
Punto de fusión -113°C
Densidad 0.694
Punto de ebullición 32°C to 33°C
Temperatura de inflamación −45°C (−49°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.418
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 969175
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 66.1
Porcentaje de pureza 97%