Learn More
2-Metilbromuro de-1-naftilmagnesio, 0,25 M en 2-MeTHF
Código de producto. 15471126
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide
CAS 21450-90-8
Fórmula molecular C11H9BrMg
Número MDL MFCD01311486
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 2-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, frkjgfapmohvam-uhfffaoysa-m, 2-methyl-1-naphthyl magnesium bromide, magnesium,bromo 2-methyl-1-naphthalenyl, magnesium,2-methyl-1h-naphthalen-1-ide,bromide, 2-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 0.25 m in thf, 2-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 0.25 m in 2-methf, 2-methyl-1-naphthylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Clave InChI FRKJGFAPMOHVAM-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C([Mg]Br)C2=CC=CC=C2C=C1
Nombre IUPAC Magnesio; 2-metil-1H-naftalen-1-ida; bromuro
Peso molecular (g/mol) 245.40
PubChem CID 11791449
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.4
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M in 2-MeTHF
Título del producto
2-Metilbromuro de-1-naftilmagnesio, 0,25 M en 2-MeTHF >