Learn More
2-Metil-1-penteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400128
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
Código de producto. 15400128
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53373.AA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 763-29-1 | C6H12 | 84.162 g/mol
2-Methyl-1-pentene is prepared from 2-Methyl-1-pentene. 2-methyl-1-pentene is used in copolymerization of ethylene catalyzed by nonbridged half-titanocenes. The isomerization of 2-methyl-1-pentene leads to anionic activation of c-h bonds in olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metil-1-penteno se prepara a partir de 2-metil-1-penteno. El 2-metil-1-penteno se utiliza en la copolimerización del etileno catalizado por mitad de titanocenos no puenteados. La isomerización de 2-metil-1-penteno conduce a la activación aniónica de los enlaces c-h en olefinas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 763-29-1
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.162
Número MDL MFCD00009405
Clave InChI WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-pentene, 2-methylpentene, 1-pentene, 2-methyl, 4-methyl-4-pentene, 2-methyl-pentene-1, unii-okc25o38mc, okc25o38mc, acmc-1bixb, 4-01-00-00841 beilstein handbook reference, c2h5ch2c ch3 =ch2
PubChem CID 12986
Nombre IUPAC 2-metilpent-1-eno
SMILES CCCC(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-pentene
Punto de fusión -136°C
Densidad 0.682
Punto de ebullición 62°C
Temperatura de inflamación −27°C (−17°F)
Índice de refracción 1.392
Cantidad 5 mL
Número UN UN2288
Beilstein 1340499
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 97%