Learn More
2-Metil-1-penteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Descripción
2-Methyl-1-pentene is prepared from 2-Methyl-1-pentene. 2-methyl-1-pentene is used in copolymerization of ethylene catalyzed by nonbridged half-titanocenes. The isomerization of 2-methyl-1-pentene leads to anionic activation of c-h bonds in olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metil-1-penteno se prepara a partir de 2-metil-1-penteno. El 2-metil-1-penteno se utiliza en la copolimerización del etileno catalizado por mitad de titanocenos no puenteados. La isomerización de 2-metil-1-penteno conduce a la activación aniónica de los enlaces c-h en olefinas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
El 2-metil-1-penteno se prepara a partir de 2-metil-1-penteno. El 2-metil-1-penteno se utiliza en la copolimerización del etileno catalizado por mitad de titanocenos no puenteados. La isomerización de 2-metil-1-penteno conduce a la activación aniónica de los enlaces c-h en olefinas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1-pentene |
Punto de fusión | -136°C |
Densidad | 0.682 |
Punto de ebullición | 62°C |
Temperatura de inflamación | −27°C (−17°F) |
Índice de refracción | 1.392 |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | UN2288 |
Beilstein | 1340499 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |