Learn More
2-Metil-2,4-pentanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071790
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-41-5
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.18
Número MDL MFCD00004547
Clave InChI SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
PubChem CID 7870
ChEBI CHEBI:62995
Nombre IUPAC 2-metilpentano-2,4-diol
SMILES CC(CC(C)(C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2, 4-pentanediol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -40.0°C
Densidad 0.9220g/mL
Punto de ebullición 197.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Índice de refracción 1.4260 to 1.4280
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 486
Fieser 01,693
Índice Merck 15, 4746
Gravedad específica 0.922
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and lower aliphathic,hydrocarbons
Viscosidad 36 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido ligeramente viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2,4-pentanediol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.