Learn More
2-metil-2-butanol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10062180
2-metil-2-butanol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062180
2.5 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Código de producto. 10062180
Marca: Thermo Scientific Acros 166620025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-85-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00004478
Clave InChI MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
PubChem CID 6405
Nombre IUPAC 2-metilbutan-2-ol
SMILES CCC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-butanol
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -12.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 102.0°C
Temperatura de inflamación 20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5C(CH3)2OH
Índice de refracción 1.4040 to 1.4060
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01,388
Índice Merck 15,7253
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: 70.7g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,chloroform,,glycerol,oils and acetone
Viscosidad 3.7 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-metil-2-butanol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >