Learn More
2-metil-2-butanol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10498910
2-metil-2-butanol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10498910
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Código de producto. 10498910
Marca: Thermo Scientific Acros 166620010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-85-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00004478
Clave InChI MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcoholMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6405
Nombre IUPAC 2-metilbutan-2-ol
SMILES CCC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-butanol
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -12.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 102.0°C
Temperatura de inflamación 20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5C(CH3)2OH
Índice de refracción 1.4040 to 1.4060
Cantidad 1 L
Beilstein 01,388
Índice Merck 15,7253
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: 70.7g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,chloroform,,glycerol,oils and acetone
Viscosidad 3.7 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458759 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/12/2023 Catalog Number166620025,166620100,166620010
Número de loteA0453151 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/05/2023 Catalog Number166620025,166620100,166620010
Número de loteA0451371 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number166620025,166620100,166620010
Número de loteA0393197 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number166620025,166620100,166620010
Número de loteA0401185 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number166620025,166620100,166620010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-metil-2-butanol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >