Learn More
2-Metil-2-buteno, 90 %, equilibrio 2-Metil-1-buteno, Thermo Scientific Chemicals
133.67€ - 693.45€
CAS | 513-35-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H10 |
Peso molecular (g/mol) | 70.14 |
Número MDL | MFCD00009276 |
Clave InChI | BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2 |
PubChem CID | 10553 |
ChEBI | CHEBI:77916 |
Nombre IUPAC | 2-metilbut-2-eno |
SMILES | CC=C(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10196673
|
Thermo Scientific Acros
414092500 |
250 mL | Frasco de vidrio |
133.67€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10453385
|
Thermo Scientific
414090010 |
1 L | Frasco de vidrio |
331.65€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11378621
|
Thermo Scientific Acros
414090025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
693.45€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
513-35-9 | |
70.14 | |
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N | |
10553 | |
2-metilbut-2-eno |
C5H10 | |
MFCD00009276 | |
2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2 | |
CHEBI:77916 | |
CC=C(C)C |
Especificaciones
2-Methyl-2-butene | |
-134.0°C | |
0.6600g/mL | |
−45°C | |
Balance mainly 2-methyl-1-butene (GC) | |
CH3CH=C(CH3)2 | |
MFCD00009276 | |
15,601 | |
2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2 | |
CC=C(C)C | |
70.14 | |
CHEBI:77916 | |
90% |
513-35-9 | |
De incoloro a amarillo | |
35.0°C to 38.0°C | |
Auténtico | |
C5H10 | |
1.3860 to 1.3880 | |
01,211 | |
0.66 | |
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N | |
2-metilbut-2-eno | |
10553 | |
70.13 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Líquido y vapor altamente inflamables.
Susceptible de provocar defectos genéticos.
Susceptible de
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
No inducir el vómito.
Evitar su liberación al medioambiente.
Almacenar en un lugar bien ventilado.
Conservar en un lugar fresco.
Manténgase alejado del calor, chispas, llama abierta
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 208-156-3
RUO – Research Use Only