Learn More
2-Metil-2-buteno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10337150
2-Metil-2-buteno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10337150
250 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10337150
Marca: Thermo Scientific Acros 126492500
Solicitar formato a granel o personalizado
2-metil-2-buteno, +99 %, C5H10, número CAS-513-35-9, 1,1,2-trimetiletileno, 2-buteno, 2-metilo, 2-metil-2-buteno, 2-metilbuteno-2, 3-metil-2-buteno, amileno, beta-isoamileno, etileno, trimetilo, n-amileno, trimetiletileno, 250 ml, 99 % mín. (GC), 01, 211, de 35,0 °C a 38,0 °C, 100,0, 99,0
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-35-9
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.14
Número MDL MFCD00009276
Clave InChI BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
PubChem CID 10553
ChEBI CHEBI:77916
Nombre IUPAC 2-metilbut-2-eno
SMILES CC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-butene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -134.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.6600g/mL
Punto de ebullición 35.0°C to 38.0°C
Temperatura de inflamación −45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=C(CH3)2
Índice de refracción 1.3860 to 1.3880
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 211
Índice Merck 15, 601
Gravedad específica 0.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Metil-2-buteno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >