Learn More
2-Metil-2-propanotiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10572731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
50 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10572731 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10467730 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10205390 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Código de producto. 10572731
Marca: Thermo Scientific Acros 149020500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-66-1 | C4H10S | 90.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-66-1
Fórmula molecular C4H10S
Peso molecular (g/mol) 90.18
Número MDL MFCD00004857
Clave InChI WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-propanethiol, tert-butyl mercaptan, tert-butylthiol, tert-butanethiol, 2-propanethiol, 2-methyl, tert-butylmercaptan, t-butyl mercaptan, t-butylmercaptan, 2-isobutanethiol, tertiary-butyl mercaptan
PubChem CID 6387
Nombre IUPAC 2-metilpropano-2-tiol
SMILES CC(C)(C)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-propanethiol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -1.1°C
Color Incolora
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 62°C to 65°C
Temperatura de inflamación -24°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CSH
Índice de refracción 1.4220 to 1.424
Cantidad 50 mL
Beilstein 01, 383
Índice Merck 15, 1582
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in liquid h2s,very soluble in alcohol and ether
Viscosidad 0.638 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-propanethiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.