Learn More
2-Metil-3-pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
85.12€ - 279.39€
CAS | 565-67-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H14O |
Peso molecular (g/mol) | 102.177 |
Número MDL | MFCD00004567 |
Clave InChI | ISTJMQSHILQAEC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-methyl-3-pentanol, 3-pentanol, 2-methyl, propanol, 1-isopropyl, acmc-20anqw, 4-methyl-3-pentanol, 2-methyl-pentan-3-ol, 4-01-00-01716 beilstein handbook reference, istjmqshilqaec-uhfffaoysa |
PubChem CID | 11264 |
Nombre IUPAC | 2-metilpentan-3-ol |
SMILES | CCC(C(C)C)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11337945
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08015.09 |
10 g |
85.12€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11347945
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08015.18 |
50 g |
279.39€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2-Methyl-3-pentanol was used as a volatile marker. It used as a fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 2-metil-3-pentanol se utilizó como un marcador volátil. Se usa como combustible.
Solubilidad
Amalgamar con etanol, éter etílico y benceno. Insoluble en agua
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes, los ácidos, los cloruros ácidos y los anhídridos ácidos. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
565-67-3 | |
102.177 | |
ISTJMQSHILQAEC-UHFFFAOYSA-N | |
11264 | |
CCC(C(C)C)O |
C6H14O | |
MFCD00004567 | |
2-methyl-3-pentanol, 3-pentanol, 2-methyl, propanol, 1-isopropyl, acmc-20anqw, 4-methyl-3-pentanol, 2-methyl-pentan-3-ol, 4-01-00-01716 beilstein handbook reference, istjmqshilqaec-uhfffaoysa | |
2-metilpentan-3-ol |
Especificaciones
2-Methyl-3-pentanol | |
0.83 | |
46°C (114°F) | |
1.417 | |
UN2282 | |
2-methyl-3-pentanol, 3-pentanol, 2-methyl, propanol, 1-isopropyl, acmc-20anqw, 4-methyl-3-pentanol, 2-methyl-pentan-3-ol, 4-01-00-01716 beilstein handbook reference, istjmqshilqaec-uhfffaoysa | |
ISTJMQSHILQAEC-UHFFFAOYSA-N | |
2-metilpentan-3-ol | |
11264 | |
99% |
565-67-3 | |
127°C to 129°C | |
C6H14O | |
MFCD00004567 | |
1718952 | |
Amalgamate with ethanol,ethyl ether,benzene. Insoluble in water | |
CCC(C(C)C)O | |
102.177 | |
102.18 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226
Líquido y vapor inflamables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:HEXANOLES
missing translation for 'einecsNumber' : 209-286-3
missing translation for 'rtecsNumber' : SA7400000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only