Learn More
2'-Metil-4'-nitroacetanilida, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2′-metil-4′-nitroacetanilida actúa como reactante en la síntesis de isómeros de TNT.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases.
La 2′-metil-4′-nitroacetanilida actúa como reactante en la síntesis de isómeros de TNT.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2'-Methyl-4'-nitroacetanilide |
Punto de fusión | 198°C to 200°C |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.19 |
Porcentaje de pureza | 97% |