Learn More
Isocianato de 2-metil-5-nitrofenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11303036
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13471-68-6
Fórmula molecular C8H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 178.147
Número MDL MFCD00014718
Clave InChI PQFOUIMVTGBFRN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 292609
Nombre IUPAC 2-isocianato-1-metil-4-nitrobenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-nitrophenyl isocyanate
Punto de fusión 49°C to 52°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Irritating
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 3272007
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2-methyl-5-nitrophenyl isocyanate, benzene, 2-isocyanato-1-methyl-4-nitro, 2-methyl-5-nitrophenylisocyanate, acmc-1c1fb, 2-methyl-5-nitrobenzenisocyanate, benzene,2-isocyanato-1-methyl-4-nitro
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.15
Porcentaje de pureza 97%