Learn More
2-Metil-N-(3-oxetanilideno)propano-2-sulfinamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493686
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 15493686
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H57776.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, en los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua. (1.00E+06 mg/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y ventilado. Evitar los materiales oxidantes fuertes. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1158098-73-7
Fórmula molecular C7H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 175.246
Número MDL MFCD14702522
Clave InChI VKUZMNXQGKBLHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-n-oxetan-3-ylidene propane-2-sulfinamide, 2-methyl-n-3-oxetanylidene-2-propanesulfinamide, 2-methyl-n-3-oxetanylidene propane-2-sulfinamide, 3-tert-butylsulfinylmethylene oxetane, n-tert-butylsulfinyl oxetane-3-imine, 2-methyl-n-oxetan-3-ylidene-propane-2-sulfinamide, 2-methyl-n-oxetan-3-ylidene ;propane-2-sulfinamide, 2-methyl-propane-2-sulfinic acid oxetan-3-ylideneamide, 2-methylpropane-2-sulfinic acid oxetan-3-ylideneamide
PubChem CID 46839995
Nombre IUPAC 2-metil-N-(oxetan-3-ilideno)propano-2-sulfinamida
SMILES CC(C)(C)S(=O)N=C1COC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulfinamide
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Soluble in water. (1.00E+06mg/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.25
Porcentaje de pureza 95%