Learn More
Clorhidrato de 2-(metilamino)butano, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Soluble en ácido clorhídrico.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 2-(Methylamino)butane hydrochloride |
| Punto de fusión | 76°C to 82°C |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in hydrochloric acid. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.62 |
| Porcentaje de pureza | 94% |