Learn More
2-metilbutano, 99+ %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10542331
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-78-4
Fórmula molecular C5H12
Peso molecular (g/mol) 72.15
Número MDL MFCD00009338
Clave InChI QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
Nombre IUPAC 2-metilbutano
SMILES CCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbutane
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -160,0 °C
Color Incolora
Densidad 0.6200g/mL
Punto de ebullición 30.0°C
Temperatura de inflamación −51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(CH3)2
Índice de refracción 1.3530 to 1.3550
Cantidad 1 L
Número UN 1265
Beilstein 01, 134
Residuos después de la evaporación 10ppm max.
Gravedad específica 0.62
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons, oils and ether, slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.15
Presión de vapor 990mbar at 20°C
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylbutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
2-metilbutano, 99+ %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals >