Learn More
2-Metilbutiraldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454197
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
Código de producto. 11454197
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19650.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-17-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
2-Methylbutyraldehyde is used for lift in woody and cocoa topnote complexes. And also used in cocoa, coffee, wine and nut flavors for lift.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metilbutiraldehído se utiliza para la elevación en complejos de notas aromáticas ligeras de aroma leñoso y de cacao. Y también se utiliza en los sabores de cacao, café, vino y nueces para su levantamiento.
Solubilidad
Soluble en agua, éter y alcohol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-17-3
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00006984
Clave InChI BYGQBDHUGHBGMD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-methylbutyraldehyde, butanal, 2-methyl, 2-formylbutane, 2-methylbutyric aldehyde, methylethylacetaldehyde, 2-ethylpropanal, 2-methyl-1-butanal, butyraldehyde, 2-methyl, acetaldehyde, ethylmethyl, alpha-methylbutanal
PubChem CID 7284
ChEBI CHEBI:16182
Nombre IUPAC 2-metilbutanal
SMILES CCC(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbutyraldehyde
Punto de ebullición 94°C to 96°C
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN1989
Beilstein 1633540
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Methylbutyraldehyde