Learn More
Ácido 2-metilíbutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349579
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2500 ml
500 ml
11349579 25 mL 25 ml
11444573 100 mL 100 ml
11454573 500 mL 500 ml
11464573 2500 mL 2500 ml
4 options
Código de producto. 11349579
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11546.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 116-53-0 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
2-Methylbutyric acid, can be used as food additive for butter, cream, cheese flavor deployment. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used in the synthesis of 2-methylbutyric anhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-metilbutírico puede usarse como aditivo alimentario para potenciar el sabor de la mantequilla, la nata y el queso. Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se emplea en la síntesis de anhídrido 2-metilbutírico.
Solubilidad
Es soluble en agua y altamente soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos comunes, como el cloroformo o el metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-53-0
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.133
Número MDL MFCD00002669
Clave InChI WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbutyric acid, dl-2-methylbutyric acid, butanoic acid, 2-methyl, ethylmethylacetic acid, methylbutyric acid, 2-methyl butyric acid, 2-methybutyric acid, methylethylacetic acid, active valeric acid, butyric acid, 2-methyl
PubChem CID 8314
ChEBI CHEBI:37070
Nombre IUPAC ácido 2-metilbutanoico
SMILES CCC(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbutyric acid
Densidad 0.937
Punto de ebullición 175°C to 176°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice de refracción 1.4055
Cantidad 25 mL
Número UN UN3265
Beilstein 1720486
Información de solubilidad It is soluble in water,but highly soluble in most common organic solvents such as Chloroform,Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylbutyric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Methylbutyric acid