Learn More
2-Metilciclohexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359226
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
Código de producto. 11359226
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14741.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 583-60-8 | C7H12O | 112.172 g/mol
2-Methylcyclohexanone is used as a fragrant and flavoring agent. It can also be used for the preparation of a novel pladienolide analog scaffold. Also used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-metilciclohexanona se utiliza como agente oloroso y saborizante. También se puede utilizar para la preparación de un nuevo andamiaje análogo de pladienolida. También se utiliza como disolvente.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en metanol y éter dietílico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-60-8
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.172
Número MDL MFCD00001635
Clave InChI LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylcyclohexanone, o-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl, 2-metilcicloesanone, 2-methyl-1-cyclohexanone, methylanon, alpha-methylcyclohexanone, sexton b, 2-methyl-cyclohexanon, 2-methyl cyclohexanone
PubChem CID 11419
Nombre IUPAC 2-metilciclohexan-1-ona
SMILES CC1CCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylcyclohexanone
Punto de fusión °C to 14°C
Densidad 0.925
Punto de ebullición 162°C to 163°C
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice de refracción 1.448
Cantidad 100 mL
Número UN UN2297
Beilstein 506751
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in methanol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido