Learn More
2-Metilciclohexilamina, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
2-Methylcyclohexylamine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-metilciclohexilamina es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Es sensible al aire.
La 2-metilciclohexilamina es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Es sensible al aire.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methylcyclohexylamine |
Nombre de nota | Cis + Trans |
Densidad | 0.858 |
Punto de ebullición | 149°C to 150°C |
Temperatura de inflamación | 21°C (69°F) |
Índice de refracción | 1.4565 |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN2733 |
Beilstein | 2689073 |
Sensibilidad | Air Sensitive |