Learn More
2-Metileno-1,3-propanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylene-1, 3-propanediol |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.0800g/mL |
| Punto de ebullición | 93°C to 95°C (2.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | <110°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |