Learn More
2-metilimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10061190
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-98-1
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.11
Número MDL MFCD00005190
Clave InChI LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-methyl, imidazole, 2-methyl, 2-methyl imidazole, 2-methylglyoxaline, unii-t0049z45lz, ccris 2459, dsstox_cid_2107, dsstox_rid_76489, dsstox_gsid_22107
PubChem CID 12749
Nombre IUPAC 2-metil-1H-imidazol
SMILES CC1=NC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylimidazole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 142.0°C to 145.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 270.0°C
Temperatura de inflamación 155°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Beilstein 23, 65
Información de solubilidad Solubility in water: 267g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.