Learn More
2-Metilpirazina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10284790
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
109-08-0
C5H6N2
94.12
MFCD00006142
CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
methylpyrazine, pyrazine, methyl, pyrazine, 2-methyl, 2-methyl-1,4-diazine, 2-methyl pyrazine, 2-methyl-pyrazine, unii-rvc6500u9c, fema no. 3309, ccris 2927, wln: t6n dnj b1
7976
2-metilpirazina
CC1=NC=CN=C1
109-08-0
C5H6N2
94.12
MFCD00006142
CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
methylpyrazine, pyrazine, methyl, pyrazine, 2-methyl, 2-methyl-1,4-diazine, 2-methyl pyrazine, 2-methyl-pyrazine, unii-rvc6500u9c, fema no. 3309, ccris 2927, wln: t6n dnj b1
7976
2-metilpirazina
CC1=NC=CN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methylpyrazine
Nombre de nota 99+ %
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -29.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 134.0°C to 137.0°C
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5042
Cantidad 100 g
Beilstein 23, 94
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols, ether, acetone, oils and, halogenated solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylpyrazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.