Learn More
2-metiltetrahidrofurano, +99 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methyltetrahydrofuran |
Punto de fusión | -136.0°C |
Nombre de nota | Stabilized |
% mín. CAS | 99.0 |
Color | Incolora |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 0.8600g/mL |
Punto de ebullición | 78.0°C to 80.0°C |
Cantidad | 1 L |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2534308 | Certificado de análisis | 11/04/2025 | 396620010,396621000,396620025 |
2499421 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 396621000,396620010,396620025 |
2407368 | Certificado de análisis | 30/01/2025 | 396621000,396620010,396620025 |
2416215 | Certificado de análisis | 30/01/2025 | 396621000,396620010,396620025 |
1993219 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | 396621000,396620010,396620025 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Methyltetrahydrofuran
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-metiltetrahidrofurano, +99 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido