Learn More
2-Metiltetrahidrofurano, 99 %, estabilizado con aprox. 150-400 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15490817
2-Metiltetrahidrofurano, 99 %, estabilizado con aprox. 150-400 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490817
2500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Código de producto. 15490817
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07356.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
2-Methyltetrahydrofuran acts as a solvent in organic synthesis. It is considered as a replacement for terahydrofuran due to its higher reaction temperature and easy separation after reaction. It is also useful in the electrolyte formulation for secondary lithium electrodes and as a component in alternative fuels. Further, it is used as a solvent for spectroscopic studies at -1960C. It also acts as a solvent for Grignard reagent in organometallic reactions. In addition to this, it plays an important role as a motor fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metiltetrahidrofurano actúa como disolvente en la síntesis orgánica. Se considera un sustituto del terahidrofurano debido a su temperatura de reacción más alta y fácil separación después de la reacción. También es útil en la formulación de electrolitos para electrodos de litio secundarios y como componente en combustibles alternativos. Además, se utiliza como disolvente para estudios espectroscópicos a -196 0C. También actúa como disolvente para el reactivo Grignard en reacciones organometálicas. Desempeña, además, un papel importante como combustible para motores.
Solubilidad
Miscible con agua y con la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-47-9
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.134
Número MDL MFCD00005367
Clave InChI JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuranMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7301
Nombre IUPAC 2-metiloxolano
SMILES CC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyltetrahydrofuran
Punto de fusión -136°C
Nombre de nota stabilized with ≈150 to 400ppm BHT
Densidad 0.856
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Cantidad 2500 mL
Índice de refracción 1.406
Número UN UN2536
Beilstein 102448
Información de solubilidad Miscible with water and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2420878 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/01/2025 Catalog NumberL07356.AP,L07356.0F,L07356.AE
Número de lote10253477 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/12/2024 Catalog NumberL07356.AP,L07356.0F,L07356.AE
Número de lote2492713 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2024 Catalog NumberL07356.AP,L07356.0F,L07356.AE
Número de loteW13K002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2024 Catalog NumberL07356.AP,L07356.0F,L07356.AE
Número de loteU14K005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/08/2024 Catalog NumberL07356.AP,L07356.0F,L07356.AE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methyltetrahydrofuran
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Metiltetrahidrofurano, 99 %, estabilizado con aprox. 150-400 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals >