Learn More
Ácido 2-(metiltio)benzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444203
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2-(Methylthio)benzoic acid is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-(metiltio)benzoico se utiliza como una materia prima importante e intermedio utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y productos colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases, aminas. Almacenar en un lugar fresco y seco Almacenar en un recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3724-10-5
Número MDL MFCD00029934
ChEBI CHEBI:4657
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2- (Methylthio)benzoic acid
Punto de fusión 166°C to 168°C
Fórmula molecular C21H29N3O
Cantidad 5 g
Sinónimo disopyramide, dicorantil, rythmodan, disopiramida, ritmodan, disopyramidum, searle 703, isorythm, lispine, disopyramidum inn-latin
Información de solubilidad Soluble in Methanol.
Clave InChI UVTNFZQICZKOEM-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)N(CCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=N2)C(=O)N)C(C)C
Nombre IUPAC 4-[di(propan-2-il)amino]-2-fenil-2-piridin-2-ilbutanamida
Peso molecular (g/mol) 339.48
PubChem CID 3114
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.21
Porcentaje de pureza ≥98%