Learn More
2-(Metiltio)etilamina, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10486652
2-(Metiltio)etilamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10486652
10 g, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Código de producto. 10486652
Marca: Thermo Scientific Maybridge CD06838EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 18542-42-2
Fórmula molecular C3H9NS
Peso molecular (g/mol) 91.172
Número MDL MFCD00014825
Clave InChI CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
PubChem CID 87697
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilethanamina
SMILES CSCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)ethylamine
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.974g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%+
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3S(CH2)2NH2
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.18
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico
Título del producto
2-(Metiltio)etilamina, Thermo Scientific™ >