Learn More
Ácido 2-(metiltio)piridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15423627
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15423627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27162.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072944-21-8
Fórmula molecular C6H8BNO2S
Peso molecular (g/mol) 169.005
Número MDL MFCD09037488
Clave InChI QLZLLRKAZYHWTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio pyridine-3-boronic acid, 2-methylthio pyridin-3-yl boronic acid, 2-methylsulfanyl pyridin-3-yl boronic acid, 2-methylsulfanyl pyridine-3-boronic acid, 2-methylsulfanyl pyridin-3-ylboronic acid, 2-methylthio-3-pyridinyl boronic acid, acmc-2098of, boronic acid, b-2-methylthio-3-pyridinyl
PubChem CID 44755183
Nombre IUPAC ácido (2-metilsulfanilipiridin-3-il)borónico
SMILES B(C1=C(N=CC=C1)SC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)pyridine-3-boronic acid
Punto de fusión ∽100°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.01
Porcentaje de pureza 95%