Learn More
2-Methylthioadenosine triphosphate tetrasodium salt, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Descripción
P2 purinoceptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methylthioadenosine triphosphate tetrasodium salt |
CAS | 100020-57-3 |
Fórmula molecular | C11H14N5Na4O13P3S |
Cantidad | 10 mg |
Sinónimo | 2-mes-atp tetrasodium |
Clave InChI | UEEFBRHXFDJPTA-KWIZKVQNSA-J |
SMILES | CSC1=NC2=C(C(=N1)N)N=CN2C3C(C(C(O3)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-])O)O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
Nombre IUPAC | tetrasodium;[[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-2-methylsulfanylpurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl] phosphate |
Peso molecular (g/mol) | 641.195 |
PubChem CID | 91885479 |