Learn More
Greiner Bio-One 2 mL Sterile Serological Pipets
Diseño de pipeteo antigoteo con una elevada transparencia y la máxima precisión.
180.26€
Especificaciones
Descripción | Forma: Estándar |
---|---|
Material | Poliestireno |
Esterilidad | Estéril |
Graduado | Sí |
Graduaciones | 1/100 |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10686581
![]() |
Greiner Bio-One
710180 |
Envueltas individualmente en envase de papel/plástico |
180.26€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Poliestireno de alto grado
- Graduación clara y fácilmente legible
- Raya vertical de color para facilitar la lectura del volumen
- Con material de filtro de fibra sintética para ofrecer protección
Especificaciones
Forma: Estándar | |
Estéril | |
1/100 | |
Pipeta serológica |
Poliestireno | |
Sí | |
2 ml |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Greiner Bio-One 2 mL Sterile Serological Pipets