Learn More
2-Morfolinoanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Specifications
Nombre del producto químico o material | 2-Morpholinoaniline |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.23 |
Porcentaje de pureza | 97% |