Learn More
2-Morfolinobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10019471
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
CAS 58028-76-5
Fórmula molecular C11H13NO2
Peso molecular (g/mol) 191.23
Número MDL MFCD00662562
Clave InChI GTTAEWVBVHSDLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinobenzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-benzaldehyde, 2-4-morpholino benzaldehyde, 2-morpholin-4-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-4-morpholinyl, morpholinobenzaldehyde, pubchem16276, acmc-1b05v, 2-morpholinobenzenecarbaldehyde, 4-2-formylphenyl morpholine
PubChem CID 2737010
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-ilbenzaldehído
SMILES O=CC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholinobenzaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 97%