Learn More
2-(n-Hexiloxi)etanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
2-(n-Hexyloxy)ethanol is used as solvents in specialty printing inks and coalescing aids in surface coatings, coupling agent, rust remover, adhesives and surface cleaners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(n-hexiloxi)etanol se utiliza como disolvente en tintas de impresión especializadas y auxiliares de coalescencia en recubrimientos de superficies, agente de acoplamiento, desoxidante, adhesivo y limpiador de superficies.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter, así como agua (9,46 g/l).
Notas
Almacenar en gas inerte. Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
El 2-(n-hexiloxi)etanol se utiliza como disolvente en tintas de impresión especializadas y auxiliares de coalescencia en recubrimientos de superficies, agente de acoplamiento, desoxidante, adhesivo y limpiador de superficies.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter, así como agua (9,46 g/l).
Notas
Almacenar en gas inerte. Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(n-Hexyloxy)ethanol |
Punto de fusión | -42°C |
Densidad | 0.888 |
Punto de ebullición | 208°C |
Temperatura de inflamación | 94°C (201°F) |
Fórmula lineal | CH3(CH2)5OCH2CH2OH |
Índice de refracción | 1.433 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2922 |
Beilstein | 1734691 |