Learn More
2-n-Hexilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
2-n-Hexylpyridine is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-n-hexilpiridina se utiliza como materia prima importante e intermediario en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Este producto es inestable, relativamente, a temperatura normal. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
La 2-n-hexilpiridina se utiliza como materia prima importante e intermediario en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Este producto es inestable, relativamente, a temperatura normal. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-n-Hexylpyridine |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.27 |
Porcentaje de pureza | 98% |