Learn More
2-[N,N-bis(trifluorometilsulfonil)amino]piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318406
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11318406 1 g 1 g
11328406 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11318406
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17433.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine is a reactive agent used for conversion of lithium enolates of ketones to vinyl triflates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-[N,N-bis(trifluorometilsulfonil)amino]piridina es un agente reactivo utilizado para la conversión de enolatos de litio de cetonas a triflatos de vinilo.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Es sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145100-50-1
Fórmula molecular C7H4F6N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 358.23
Número MDL MFCD00191834
Clave InChI DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n-pyridin-2-yl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethyl sulphonylamino pyridine, n-2-pyridyl triflimide, n-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, pyridin-2-amine, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl, 2-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl-2-pyridylamine
PubChem CID 534172
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-N-piridina-2-il-N-(trifluorometilsulfonilo)metanosulfonamida
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)N(C1=CC=CC=N1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine
Punto de fusión 37°C to 41°C
Punto de ebullición 97°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 5832565
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.24
Porcentaje de pureza 98%