Learn More
2-n-Propil-1-heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439520
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2-n-Propyl-1-heptanol is used as a starting material for the production of plasticizers for PVC, e.g. Palatinol™ 10-P.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-n-propil-1-heptanol se utiliza como material de partida para la producción de plastificadores para PVC, por ejemplo, el Palatinol™ 10-P.
Solubilidad
Insoluble en agua. Miscible con los disolventes orgánicos más comunes.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10042-59-8
Fórmula molecular C10H22O
Peso molecular (g/mol) 158.285
Número MDL MFCD00046768
Clave InChI YLQLIQIAXYRMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-propyl-1-heptanol, 1-heptanol, 2-propyl, 2-propylheptanol, 2-n-propyl-1-heptanol, 2-propylheptyl alcohol, 2-propyl heptanol, 2-propyl-heptan-1-ol, acmc-20ann4, 2-propyl-1-heptanol #, dsstox_cid_9302
PubChem CID 24847
Nombre IUPAC 2-propilheptan-1-ol
SMILES CCCCCC(CCC)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Propyl-1-heptanol
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water. Miscible with most common organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.28
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-n-Propyl-1-heptanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-n-Propyl-1-heptanol