Learn More
2-n-Propil-1-pentanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-n-Propyl-1-pentanol |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 0.83 g/mL |
| Punto de ebullición | 80°C to 82°C (12 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 72°C (162°F) |
| Fórmula lineal | (CH3CH2CH2)2CHCH2OH |
| Índice de refracción | 1.43 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.23 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Mostrar más |