missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-n-Propilfenol, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-n-Propylphenol |
| Densidad | 0.989 |
| Punto de ebullición | 214°C |
| Temperatura de inflamación | 93°C (199°F) |
| Olor | Phenol-like |
| Índice de refracción | 1.528 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3145 |
| Beilstein | 1363932 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.19 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido