Learn More
2-Naftil fenil cetona, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10567742 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. 10567742
Marca: Thermo Scientific Acros 415420050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 644-13-3
Fórmula molecular C17H12O
Peso molecular (g/mol) 232.28
Número MDL MFCD00004106
Clave InChI SJNXJRVDSTZUFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl ketone, 2-benzonaphthone, naphthalen-2-yl phenyl methanone, methanone, 2-naphthalenylphenyl, 2'-benzonaphthone, ketone, 2-naphthyl phenyl, 2-naphthylphenylketone, beta-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl methanone
PubChem CID 69516
Nombre IUPAC naftalen-2-il(fenil)metanona
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthyl phenyl ketone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 76°C to 82°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo