Learn More
Trifluorometanosulfonato de 2-naftilo, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15431648
Trifluorometanosulfonato de 2-naftilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15431648
1 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Código de producto. 15431648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55417.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3857-83-8
Fórmula molecular C11H7F3O3S
Peso molecular (g/mol) 276.229
Número MDL MFCD00192341
Clave InChI MDWRQYBWVTXIIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 2-naphthyl triflate, 2-naphthyltrifluoromethanesulfonate, 2-naphthyltriflate, acmc-1aigh, trifluoromethanesulfonic acid 2-naphthyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester
PubChem CID 4546341
Nombre IUPAC trifluorometanulfonato de naftalen-2-ilo
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión 30°C to 32°C
Color De naranja a blanco
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Título del producto
Trifluorometanosulfonato de 2-naftilo, 97 %, Thermo Scientific™ >