Learn More
Trifluorometanosulfonato de 2-naftilo, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15441648
Trifluorometanosulfonato de 2-naftilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15441648
5 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Código de producto. 15441648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55417.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3857-83-8
Fórmula molecular C11H7F3O3S
Peso molecular (g/mol) 276.229
Número MDL MFCD00192341
Clave InChI MDWRQYBWVTXIIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 2-naphthyl triflate, 2-naphthyltrifluoromethanesulfonate, 2-naphthyltriflate, acmc-1aigh, trifluoromethanesulfonic acid 2-naphthyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester
PubChem CID 4546341
Nombre IUPAC trifluorometanulfonato de naftalen-2-ilo
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión 30°C to 32°C
Color De naranja a blanco
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteW08B048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Trifluorometanosulfonato de 2-naftilo, 97 %, Thermo Scientific™ >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.