Learn More
Trifluorometanosulfonato de 2-naftilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate |
Punto de fusión | 30°C to 32°C |
Color | De naranja a blanco |
Temperatura de inflamación | 113°C (235°F) |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN3261 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.23 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
W08B048 | Certificado de análisis | 08/12/2021 |
Título del producto
Trifluorometanosulfonato de 2-naftilo, 97 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido