Learn More
2-Nitro-p-fenilendiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11445477
2-Nitro-p-fenilendiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445477
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11445477
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23477.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5307-14-2
Fórmula molecular C6H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 153.141
Número MDL MFCD00007903
Clave InChI HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-1,4-phenylenediamine, 1,4-diamino-2-nitrobenzene, 2-nitro-p-phenylenediamine, 2,5-diaminonitrobenzene, 1,4-benzenediamine, 2-nitro, durafur brown, 2-nitro-1,4-benzenediamine, o-nitro-p-phenylenediamine, 4-amino-2-nitroaniline, fouramine 2r
PubChem CID 4338370
ChEBI CHEBI:76394
Nombre IUPAC 2-Nitrobenceno-1,4-diamina
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-p-phenylenediamine
Punto de fusión 134°C to 137°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Nitro-p-fenilendiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >