Learn More
2-Nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418903
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
11418903 250 g 250 g
11408903 1000 g 1000 g
11428903 5000 g 5000 g
3 options
Código de producto. 11418903
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11055.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-74-4 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
2-Nitroaniline is the main precursor to phenylenediamines, which are converted to benzimidazoles, a family of heterocycles that are key components in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-nitroanilina es el principal precursor de las fenilendiaminas, que se convierten en bencimidazoles, una familia de heterociclos que son componentes clave en los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua (0,6 g/l a 20 °C).
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-74-4
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.126
Número MDL MFCD00007687
Clave InChI DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-nitroaniline, benzenamine, 2-nitro, o-nitraniline, 1-amino-2-nitrobenzene, 2-nitrobenzenamine, aniline, o-nitro, devol orange b, orange grs salt, o-aminonitrobenzene, 2-aminonitrobenzene
PubChem CID 6946
Nombre IUPAC 2-nitroanilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitroaniline
Punto de fusión 70°C to 74°C
Densidad 1.255
Punto de ebullición 284°C to 286°C
Temperatura de inflamación 168°C (334°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN1661
Beilstein 509275
Índice Merck 14,6583
Información de solubilidad Soluble in water (0.6g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: o-Nitroaniline