Learn More
2-Nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10449630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 GR
5 KG
500 GR
Código de producto. 10449630
Marca: Thermo Scientific Acros 128355000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-74-4 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-74-4
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.13
Número MDL MFCD00007687
Clave InChI DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-nitroaniline, benzenamine, 2-nitro, o-nitraniline, 1-amino-2-nitrobenzene, 2-nitrobenzenamine, aniline, o-nitro, devol orange b, orange grs salt, o-aminonitrobenzene, 2-aminonitrobenzene
PubChem CID 6946
Nombre IUPAC 2-nitroanilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitroaniline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70.0°C to 74.0°C
Color Naranja a marrón
Punto de ebullición 284.0°C
Temperatura de inflamación 168°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4NH2
Cantidad 500 g
Beilstein 12,687
Índice Merck 15,6669
Información de solubilidad Solubility in water: 1.1g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.