Learn More
2-Nitrobenzaldehído, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Nitrobenzaldehyde |
Punto de fusión | 41.0°C to 44.0°C |
Color | Amarillo |
Punto de ebullición | 153.0°C (23.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (GC) |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | O2NC6H4CHO |
Cantidad | 25 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Nitrobenzaldehyde
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.