Learn More
2-Nitrocinamaldehído, predominantemente trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359569
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
It finds its uses as a actinometer for the UV-A range of photostability testing of pharmaceuticals. 2-Nitrocinnamaldehyde can be oxidized to 2-nitrocinnamic acid which can be used in the Baeyer-Emmerling indole synthesis to produce indole and substituted indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica como actinómetro para la gama UV-A de pruebas de fotoestabilidad de productos farmacéuticos. El 2-nitrocinamaldehído puede oxidarse a ácido 2-nitrocinámico que puede usarse en la síntesis de indol de Baeyer-Emmerling para producir indol e indoles sustituidos.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes y aire. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1466-88-2
Fórmula molecular C9H7NO3
Peso molecular (g/mol) 177.159
Número MDL MFCD00007188
Clave InChI VMSMELHEXDVEDE-HWKANZROSA-N
Sinónimo 2-nitrocinnamaldehyde, 3-2-nitrophenyl acrylaldehyde, o-nitrocinnamaldehyde, trans-2-nitrocinnamaldehyde, 2e-3-2-nitrophenyl prop-2-enal, 2-propenal, 3-2-nitrophenyl, e-3-2-nitrophenyl acrylaldehyde, e-3-2-nitrophenyl prop-2-enal, 3-2-nitrophenyl prop-2-enal, ccris 3775
PubChem CID 5367122
Nombre IUPAC (E)-3-(2-nitrofenil)prop-2-enal
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=CC=O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrocinnamaldehyde
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 125°C to 129°C
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Beilstein 908376
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 98%