Learn More
2-Nitrocinamaldehído, predominantemente trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Descripción
It finds its uses as a actinometer for the UV-A range of photostability testing of pharmaceuticals. 2-Nitrocinnamaldehyde can be oxidized to 2-nitrocinnamic acid which can be used in the Baeyer-Emmerling indole synthesis to produce indole and substituted indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica como actinómetro para la gama UV-A de pruebas de fotoestabilidad de productos farmacéuticos. El 2-nitrocinamaldehído puede oxidarse a ácido 2-nitrocinámico que puede usarse en la síntesis de indol de Baeyer-Emmerling para producir indol e indoles sustituidos.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes y aire. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
Se aplica como actinómetro para la gama UV-A de pruebas de fotoestabilidad de productos farmacéuticos. El 2-nitrocinamaldehído puede oxidarse a ácido 2-nitrocinámico que puede usarse en la síntesis de indol de Baeyer-Emmerling para producir indol e indoles sustituidos.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes y aire. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Nitrocinnamaldehyde |
Nombre de nota | predominantly trans |
Punto de fusión | 125°C to 129°C |
Olor | Characteristic |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 908376 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.16 |
Porcentaje de pureza | 98% |