Learn More
2-Nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11499443
2-Nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499443
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Código de producto. 11499443
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12333.30
Solicitar formato a granel o personalizado
2-Nitrophenol is a building block used as an acid-base indicator and corrosion inhibitor for aluminum-copper alloy. It is also used to make dyes, paint coloring, rubber chemicals, and substances that kill molds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-nitrofenol es un bloque de construcción utilizado como indicador de base ácida e inhibidor de corrosión para la aleación de aluminio-cobre. También se utiliza para hacer tintes, colorantes de pintura, productos químicos de caucho y sustancias que matan los moldes.
Solubilidad
Soluble en agua (2,1 g/l a 20 °C), etanol, cloroformo, alcohol y acetona.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-75-5
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00011688
Clave InChI IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
PubChem CID 6947
ChEBI CHEBI:16260
Nombre IUPAC 2-nitrofenol
SMILES OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrophenol
Punto de fusión 44°C to 48°C
Densidad 1.26
Punto de ebullición 214°C to 216°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 250 g
Número UN UN1663
Beilstein 775403
Índice Merck 14,6620
Información de solubilidad Soluble in water (2.1g/L at 20°C),ethanol,chloroform,alcohol,and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: o-Nitrophenol
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >